Fontos dokumentumok
339768
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
Szinonimák:
NSC 307191, Palladium(II) tetrafluoroborate tetraacetonitrile complex
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
reagent type: ligand
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Pd++].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.2BF4.Pd/c4*1-2-3;2*2-1(3,4)5;/h4*1H3;;;/q;;;;2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWMRPVUMBTVUEX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Reactant involved in:
- Reactions where it plays a role as the metal source due to weakly coordinated acetonitrile ligands
Precursor for:
- Synthesis of dendritic SCS-pincer palladium complexes
- Palladium complexes of click ligands
- Dipalladium catalysts for use in Heck cross-coupling, Suzuki cross-coupling, and aldehyde olefination
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?