Fontos dokumentumok
379875
Palladium(II) acetate
99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Pd(OAc)2, [Pd(OAc)2]3
Teszt
99.98% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
216.3-223.7 °C (dec.)
SMILES string
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?