Merck
655856
Sigma-Aldrich
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
97%
Szinonimák:
HBpin, Pinacolborane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13BO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
42-43 °C/50 mmHg (lit.)
sűrűség
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OBOC1(C)C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane may be used for:
  • Borylation at the benzylic C-H bond of alkylbenzenes in the presence of a palladium catalyst to form pinacol benzyl boronate.
  • Hydroboration of alkyl or aryl alkynes and alkenes in the presence of transition metal catalysts.
  • Coupling with aryl iodides in the presence of a copper catalyst to form aryl boronates.
  • Asymmetric hydroboration of 1,3-enynes to form chiral allenyl boronates.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Copper-Catalyzed Asymmetric Hydroboration of 1, 3-Enynes with Pinacolborane to Access Chiral Allenylboronates.
Sang HL
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry (2018)
Palladium-catalyzed benzylic C?H borylation of alkylbenzenes with bis (pinacolato) diboron or pinacolborane.
Ishiyama T
Chemistry Letters (Jpn), 30(11), 1082-1083 (2001)
Formation of arylboronates by a CuI-catalyzed coupling reaction of pinacolborane with aryl iodides at room temperature.
Zhu W
Organic Letters, 8(2), 261-263 (2006)
A study of hydroboration of alkenes and alkynes with pinacolborane catalyzed by transition metals.
Pereira S
Tetrahedron Letters, 37(19), 3283-3286 (1996)
Cikkek
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.