Fontos dokumentumok
A65158
4-(Aminomethyl)piperidine
96%
Szinonimák:
4-AMP, 4-Piperidinemethanamine
Teszt
96%
Forma
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.49 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
NCC1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6,8H,1-5,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTEKQAPRXFBRNN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Evaulated as a small molecule inhibitor of CD4-gp120 binding
Reagent
- Involved in solvothermal preparation of germanium oxide hydroxide 3D net zeotype
- Involved in zeolite synthesis
Coupling agent for adhesive systems
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)