Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.585 (lit.)
bp
93-95 °C/0.2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfoxide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8OS/c1-2-10(9)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZMJHXFYLRTLQX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... LOC129293(129293)
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.