Fontos dokumentumok
V3700
Divinyl sulfone
contains hydroquinone as inhibitor, ≥96%
Szinonimák:
Vinyl sulfone
Teszt
≥96%
tartalmaz
hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
sűrűség
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CS(=O)(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFOSIXZFDONLBT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... LOC129293(129293)
Alkalmazás
- A cross-linking agent to synthesize divinyl sulfone-crosslinked hyaluronic acid hydrogels for specific biomedical applications, such as tissue engineering or drug delivery.
- A cross-linking agent to develop the conducting polymer film with MXene layers. This crosslinking can enhance the mechanical properties and stability of the composite film.
DVS and its mono and di-substituted derivatives are useful starting materials in the preparation of thiomorpholine 1,1-dioxides and other synthetically important macro- and the heterocycles.
DVS may be used to shrink proofing cotton by crosslinking it with cellulose.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?