Merck
471259
Sigma-Aldrich
Methanesulfonyl chloride
≥99.7%
Szinonimák:
Methyl sulfonyl chloride, Mesyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SO2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.55
Beilstein:
506297
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.7%
Minőségi szint
Teszt
≥99.7%
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
60 °C/21 mmHg (lit.)
sűrűség
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methanesulfonyl chloride can be used for the mesylation of primary alcohols to synthesize the corresponding methanesulfonates. It may also be used for the conversion of amines to the corresponding sulfonamides.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Methanesulfonyl Chloride.
Vaillancourt V
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
Water-solvent method for tosylation and mesylation of primary alcohols promoted by KOH and catalytic amines.
Morita J I
Green Chemistry, 7(10), 711-715 (2005)
Shengzhuang Tang et al.
The Journal of organic chemistry, 85(5), 2945-2955 (2020-02-06)
Despite its importance in the design of photocaged molecules, less attention is focused on linker chemistry than the cage itself. Here, we describe unique uncaging properties displayed by two coumarin-caged thymidine compounds, each conjugated with (2) or without (1) an
Base-free monosulfonylation of amines using tosyl or mesyl chloride in water
Kamal A
Tetrahedron Letters, 49(2), 348-353 (2008)
Maurizio Tamba et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(28), 8716-8723 (2007-06-22)
The one-electron reduction of methanesulfonyl chloride (MeSO2Cl) leads, in the first instance, to an electron adduct MeSO2Cl(.)(-) which lives long enough for direct detection and decays into sulfonyl radicals MeSO2(.) and Cl(-), with k = 1.5 x 10(6) s(-1). Both