Merck
71290
Sigma-Aldrich
Sodium azide
purum p.a., ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Hydrazoic acid sodium salt, NSC 3072
About This Item
Lineáris képlet:
NaN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.01
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
crystals
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Oxidative decarboxylation
  • Michael addition reactions
Reagent for synthesis of
  • Blue fluorescent copolymers
  • Metal phosphonates
  • Arenes via aminations
Involved in regioselective synthesis of prianosin B
Egyéb megjegyzések
Schmidt reaction with aldehydes and carboxylic acids, a review
javasolt kesztyű a fröccsenés elleni védelemhez
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Brain
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
G.I. Koldobski et al.
Russ. Chem. Rev., 47, 1084-1084 (1978)
V. N. Telvekar and K. A. Sasane,
Synlett, 18, 2778-2780 (2010)
Deng-Ke Cao et al.
Inorganic chemistry, 44(10), 3599-3604 (2005-05-10)
Based on the [hydroxy(4-pyridyl)methyl]phosphonate ligand, three compounds with formula Ni{(4-C(5)H(4)N)CH(OH)PO(3)}(H(2)O) (1), Cd{(4-C(5)H(4)N)CH(OH)PO(3)}(H(2)O) (2), and Gd{(4-C(5)H(4)N)CH(OH)P(OH)O(2)}(3).6H(2)O (3) have been synthesized under hydrothermal conditions. The crystal data for 1 are as follows: orthorhombic, space group Pbca, a = 8.7980(13) A, b =
H. Chen, et al.,
Macromolecules, 43, 3613-3623 (2010)
Y. Wada, et al.,
Tetrahedron, 65, 1059-1062 (2009)
Cikkek
Separation and identification of oligonucleotides differing by one base in length using Size Exclusion Chromatography combined with multi-angle light scattering (SEC-MALS) detector.