Fontos dokumentumok
769320
Sodium azide
≥99%, ultra dry
Szinonimák:
Azide, Hydrazoic acid sodium salt
Teszt
≥99%
99.0-101.0% (RT)
Forma
solid
minőség
ultra dry
szennyeződések
≤0.05% insolubles in water
≤0.2% free alkaline (as NaOH)
veszteség
≤0.2% loss on drying
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Brain
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?