Fontos dokumentumok
RTC000068
Supelco
Sodium azide solution
0.05% solution
Szinonimák:
NaN3 0.05% Solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352125
NACRES:
NA.24
Terméknév
Sodium Azide 0.05% Solution,
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Minőségi szint
kiszerelés
bottle of 1 L
koncentráció
in H2O
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
An analytical standard with an assigned value of 0.05%, measured based on purity determination by mass balance and gravimetry.
The certified reference material (CRM) standard is designed, manufactured and tested according to ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016.
Alkalmazás
Intended for R&D and analytical use only.
Tulajdonságok és előnyök
  • certified purity value of 0.0500 ± 0.0020 is metrologically traceable to National Institute Standards and Technology Standard Reference Materials (NIST SRMs)
  • Details of homogeneity studies and product expiration are provided in the certificate of analysis (CoA)
  • Solvent/Matrix: Type 1 water
  • Packaging: high-density poly ethylene (HDPE) bottle
Analízis megjegyzés
This is a solution in Water
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)