Merck
480525
Sigma-Aldrich
Lithium azide solution
20 wt. % in H2O
Szinonimák:
Lthium triazide
About This Item
Lineáris képlet:
LiN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
48.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
20 wt. % in H2O
sűrűség
1.088 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/Li.N3/c;1-3-2/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUWHRJQTTVADPB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Lithium azide can be used as:
  • A precursor in the synthesis of lithium pentazolate.
  • As an electrolyte additive for Li-S batteries to enhance their cyclability and interfacial stability.
  • As porogen reagent and nitrogen source in the preparation of nitrogen-doped porous carbon nanofibers.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.