Fontos dokumentumok
8.22335
Sigma-Aldrich
Sodium azide
for synthesis
Szinonimák:
Sodium azide, Hydrazoic azid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
N3Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
247-852-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
hatékonyság
27 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
mp
275 °C (decomposition)
oldhatóság
408 g/L
sűrűség
1.85 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[N+](=[N-])=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Synthesis of Quinazoline Derivatives: A copper-catalyzed multicomponent domino reaction of sodium azide is used for the synthesis of quinazoline derivatives, relevant to pharmaceutical chemistry (C Xu, FC Jia, ZW Zhou…, The Journal of Organic Chemistry, 2016). Access the study.
Analízis megjegyzés
Assay (cerimetric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Brain
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2