1.06688
Sodium azide
extra pure, Technipur®
Szinonimák:
Sodium azide, Hydrazoic azid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
hatékonyság
27 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
mp
275 °C (decomposition)
oldhatóság
420 g/L
sűrűség
1.85 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A component of a preservative named azidiol (a mixture of chloramphenicol and NaN3), which is used in preserving raw milk in the dairy industry.
- A biocide to prevent deterioration of cane juice in sugar industries.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Brain
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Author links open overlay panel
Author links open overlay panel