Fontos dokumentumok
08591
Sodium azide solution
0.1 M
Szinonimák:
Sodium azide solution, Additive Screening Solution 45/Kit-No 78374
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Sodium azide 0.1 M solution,
Minőségi szint
sűrűség
1.00 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sodium azide 0.1M solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)