Merck
441562
Sigma-Aldrich
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline
≥98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
N-Acetyl-L-hydroxyproline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H11NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.17
Beilstein:
84043
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline, ≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −119°, c = 4 in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
132-133 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO4/c1-4(9)8-3-5(10)2-6(8)7(11)12/h5-6,10H,2-3H2,1H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Alkalmazás
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline can be used:
  • In the stereospecific synthesis of 4-fluoroglutamic acid.
  • To synthesize molecular targets for von Hippel-Lindau (VHL) E3 ubiquitin ligase.
  • As a precursor to synthesize pseudopoly(amino acids) such as poly(trans-4-hydroxy-4-acyl-L-proline ester) and a biodegradable polymer, poly(lactic acid-glycolic acid-4-hydroxyproline).
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pseudopoly (amino acids): A Study of the Synthesis and Characterization of Poly (trans-4-hydroxy-N-acyl-L-proline esters).
Kwon H Y and Langer R
Macromolecules, 22(8), 3250-3255 (1989)
Synthesis and characterization of a novel biodegradable polymer poly (lactic acid?glycolic acid?4?hydroxyproline).
Duan J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 103(6), 3585-3590 (2007)
Stereospecific syntheses of all four stereoisomers of 4-fluoroglutamic acid.
Hudlicky M.
Journal of Fluorine Chemistry, 60(2-3), 193-210 (1993)
Structure-guided design and optimization of small molecules targeting the protein?protein interaction between the von Hippel?Lindau (VHL) E3 ubiquitin ligase and the hypoxia inducible factor (HIF) alpha subunit with in vitro nanomolar affinities.
Galdeano C, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(20), 8657-8663 (2014)
H Riera et al.
Revue du rhumatisme et des maladies osteo-articulaires, 57(7-8), 579-583 (1990-07-01)
The authors have studied in organ culture, the effects of oxaceprol-structural analogue of hydroxyproline, on the proteoglycan and protein synthesis and degradation by calf articular chondrocytes. A stimulation of the incorporation of 35SO4, which indicate proteoglycan synthesis, was shown. The