Z677299
Dermatril™ nitrile gloves
size XL
Szinonimák:
Nitrile gloves, Protective nitrile gloves, disposable glove
About This Item
Javasolt termékek
material
blue gloves
blue nitrile
méret
XL
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
CE compliant
latex free
powder-free
kiszerelés
pack of 100 ea (boxes of 100)
gyártó/kereskedő neve
KCL 740
H × vastagság
250 mm × 0.11 mm
Általános leírás
All Dermatril disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
Tulajdonságok és előnyök
- Anti-static.
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea.
- Roughened fingertips for better grip.
- Rolled cuff edge for easier donning.
- CE compliant.
- Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)