Merck
S8032
Sigma-Aldrich
Sodium azide
BioXtra
Szinonimák:
Hydrazoic acid sodium salt, NSC 3072
About This Item
Lineáris képlet:
NaN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.01
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
99.8%
form
powder or crystals
szennyeződések
≤0.1% Insoluble matter
mp
370-425 °C
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
absorption
<1.0 at 276
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Hydroazidation Catalyst for Facile Preparation of Organoazides
Catalyst for:
  • Oxidative decarboxylation
  • Michael addition reactions
Reagent for synthesis of
  • Blue fluorescent copolymers
  • Metal phosphonates
  • Arenes via aminations
Involved in regioselective synthesis of prianosin B
javasolt kesztyű a fröccsenés elleni védelemhez
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Brain
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Deng-Ke Cao et al.
Inorganic chemistry, 44(10), 3599-3604 (2005-05-10)
Based on the [hydroxy(4-pyridyl)methyl]phosphonate ligand, three compounds with formula Ni{(4-C(5)H(4)N)CH(OH)PO(3)}(H(2)O) (1), Cd{(4-C(5)H(4)N)CH(OH)PO(3)}(H(2)O) (2), and Gd{(4-C(5)H(4)N)CH(OH)P(OH)O(2)}(3).6H(2)O (3) have been synthesized under hydrothermal conditions. The crystal data for 1 are as follows: orthorhombic, space group Pbca, a = 8.7980(13) A, b =
V. N. Telvekar and K. A. Sasane,
Synlett, 18, 2778-2780 (2010)
Y. Wada, et al.,
Tetrahedron, 65, 1059-1062 (2009)
H. Chen, et al.,
Macromolecules, 43, 3613-3623 (2010)
Xiaohua Sun et al.
Organic letters, 9(22), 4495-4498 (2007-10-04)
A novel intermolecular cross-double-Michael addition between nitro and carbonyl activated olefins has been developed through Lewis base catalysis. The reaction took place with a large group of beta-alkyl nitroalkenes and alpha,beta-unsaturated ketone/esters, producing an allylic nitro compound in good to