Merck
71289
Sigma-Aldrich
Sodium azide
BioUltra, ≥99.5% (T)
Szinonimák:
NaN3, Natrium azide
About This Item
Lineáris képlet:
NaN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.01
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.5% (T)
Forma:
crystals
oldhatóság:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (T)
Forma
crystals
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
veszteség
≤0.1% loss on drying, 105 °C, 4 h
pH
~10.0 (25 °C, 1 M in H2O)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Abszorpció
cut-off at 276 nm in H2O at 1 M
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sodium azide has been used as a reagent:
  • in flow cytometry buffer
  • in bromodeoxyuridine (BrdU) labeling of synchronized hydroxyurea (HU)-arrested cells
  • to immobilize worms
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Brain
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Hepatic microsomal ethanol-oxidizing system. In vitro characteristics and adaptive properties in vivo.
C S Lieber et al.
The Journal of biological chemistry, 245(10), 2505-2512 (1970-05-25)
Thomasow, J. and Paschke, M.
Milchwiss., 36, 65-68 (1981)
R.D. Wells et al.
Methods in Enzymology, 65, 333-333 (1980)
M.L. Snyder et al.
The Journal of Infectious Diseases, 67, 113-113 (1940)
Gilles Lambert et al.
Journal of the American College of Cardiology, 63(22), 2365-2373 (2014-03-19)
Do elevated proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) levels constitute an even greater risk for patients who already have reduced low-density lipoprotein receptor (LDLR) levels, such as those with heterozygous familial hypercholesterolemia (HeFH)? As a circulating inhibitor of LDLR, PCSK9
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.