Fontos dokumentumok
71480
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
ACS reagent, for the determination and separation of heavy metals, ≥97%
Szinonimák:
Cupral, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.9 (vs air)
Teszt
≥97%
Forma
powder
minőség
for the determination and separation of heavy metals
mp
95-98.5 °C (lit.)
kation nyomok
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?