Merck
702757
Sigma-Aldrich
Potassium tert-pentoxide solution
2 M in THF
Szinonimák:
Potassium tert-amylate, Potassium (2-methyl-2-butoxide), Potassium tert-pentylate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2C(CH3)2OK
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.24
Beilstein:
4149025
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
2 M in THF
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
2 M in THF
sűrűség
0.920 g/mL at 25 °C
SMILES string
[K+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.K/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Potassiumtert-pentoxide solution is a strong and sterically hindered alkoxide baseprepared by treating oil-free potassium hydride with anhydrous t-pentylalcohol in anhydrous solvent.
Alkalmazás
Potassium tert-pentoxide solution can be used as a base in the:
  • Wittig reaction of ketoesters with methyltriphenylphosphonium bromide to synthesize alkenes.
  • Palladium-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reaction.
It can also be used:
  • To prepare potassium tert-pentoxide-crown ether complexes, which is used as a Lewis base catalyst in Mukaiyama aldol reaction.
  • As an activator for (difluoromethyl)trimethylsilane to generate difluoromethyl-carbanion which reacts with isothiocyanate to synthesize α, α-difluoromethyl thioamide.
Tulajdonságok és előnyök
In the absence of air and moisture, potassium tert-pentoxide solutions in benzene or toluene may be stored in a refrigerator for up to 1 year without significant deterioration.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - Solvent
Lobbanási pont (C)
-17 °C - Solvent
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)