Fontos dokumentumok
702722
Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution
1 M in THF
Szinonimák:
KHMDS, Hexamethyldisilazane potassium salt solution, Potassium hexamethyldisilazide solution
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
1 M in THF
sűrűség
0.915 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.0 °F
Lobbanási pont (C)
-18.9 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?