Fontos dokumentumok
280704
Sodium tert-pentoxide
95%
Szinonimák:
NaOt-Am, tert-Amyl alcohol sodium salt, Sodium tert-amoxide
Teszt
95%
SMILES string
[Na+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Na/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?