Merck
702765
Sigma-Aldrich
Sodium tert-pentoxide solution
1.4 M in THF
Szinonimák:
tert-Amyl alcohol sodium salt, Sodium tert-amoxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NaO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.4 M in THF
törésmutató
n20/D 1.415
sűrűség
0.904 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Na/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F
Lobbanási pont (C)
-17 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Brandon K Tate et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(28), 10160-10169 (2015-06-11)
Alkoxide-bridged disilver cations react with dihydrogen to form hydride-bridged cations, releasing free alcohol. Hydrogenolysis of neutral silver fluorides affords hydride-bridged disilver cations as their bifluoride salts. These reactions proceed most efficiently when the supporting ligands are expanded N-heterocyclic carbenes (NHCs)