Merck
702706
Sigma-Aldrich
Sodium tert-butoxide solution
2 M in THF, ZerO2®
Szinonimák:
Degassed and low oxygen sodium tert-butoxide solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9NaO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
2 M in THF
grade:
ZerO2®
grade
ZerO2®
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
2 M in THF
törésmutató
n20/D 1.413
sűrűség
0.911 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form. Once activated by base under the reaction conditions they become sensitive to air. To best enable scale-up success, the use of standard Schlenk technique is recommended.