Fontos dokumentumok
703788
Sodium tert-butoxide
99.9%
Szinonimák:
Sodium 2-methylpropan-2-olate, Sodium t-butoxide, Sodium tert-butanolate, Sodium tert-butylate
Teszt
99.9%
Forma
powder
SMILES string
[Na+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A promoter for the synthesis of biaryls by C-H bond arylation of aromatic compounds with haloarenes.
- A base in palladium catalyzed amination reactions.
- A base in the synthesis of aryl tert-butyl ethers from unactivated aryl halides in presence of palladium catalyst.
- In the desulfonylation of N-indoles and N-azaindoles.
- As a base in the synthesis of sodium acrylates from olefins and CO2.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
57.2 °F
Lobbanási pont (C)
14 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)