Fontos dokumentumok
659878
Potassium tert-butoxide
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Potassium tert-butylate, Potassium t-butoxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
sublimed grade
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 220 °C)
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: potassium
mp
256-258 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)