Fontos dokumentumok
328650
Potassium tert-butoxide solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
Potassium tert-butylate, Potassium-2-methylpropan-2-olate solution
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: potassium
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C
SMILES string
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a catalyst for the interesterification of rapeseed oil with methyl acetate.
- To promote Sommelet–Hauser rearrangements of N-benzylic amino acid-derived ammonium ylides under mild conditions.
- As a metal-organic precursor in the synthesis of KNbO3 ferroelectric films by the chemical vapor deposition method.
- To prepare 3-potassiooxamethylpyridine catalyst.
- As a strong alkoxide base reagent.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.