Fontos dokumentumok
274623
Dess-Martin periodinane
97%
Szinonimák:
1,1,1-Tris(acetyloxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3-(1H)-one
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
130-133 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)OI1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- For 1° and 2° alcohols to aldehydes and ketones.
- In the synthesis of N-protected α-amino aldehydes from the corresponding N-protected β-amino alcohols.
- To synthesize alkynyl oxoaldehyde probe (AlkMGO).
Tulajdonságok és előnyök
- milder reaction conditions (room temperature, neutral pH)
- shorter reaction times and higher yields
- high chemoselectivity
- tolerance of sensitive functional groups, and a long shelf life
- simplified workups
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Dess-Martin Periodinane enables mild oxidation of alcohols to aldehydes and ketones suitable for synthesizing complex intermediates.