Fontos dokumentumok
359270
Sodium tert-butoxide
97%
Szinonimák:
Sodium 2-methylpropan-2-olate, Sodium t-butoxide, Sodium tert-butanolate, Sodium tert-butylate
Teszt
97%
SMILES string
[Na+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can also be used:
- To facilitate the coupling of aryl halides with benzene derivatives in the presence of 10-phenanthroline derivative.
- To activate first-row transition-metal pre-catalysts.
- As a base for the amination of aryl chlorides in the presence of a novel palladacyclic precatalyst.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
57.2 °F
Lobbanási pont (C)
14 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?