Merck
672114
Sigma-Aldrich
Diisopropyl chlorophosphate
97%
Szinonimák:
Diisopropyl phosphorochloridate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14ClO3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (T)
97%
törésmutató
n20/D 1.417
SMILES string
CC(C)OP(Cl)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14ClO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUFGWNUUDBGEGH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)