Merck
416665
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide solution
5.0-6.0 M in decane
Szinonimák:
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
Beilstein:
1098280
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
5.0-6.0 M in decane
55.4-65.1% (Thiosulphate, titration)
szennyeződések
<4% water
törésmutató
n20/D 1.402
sűrűség
0.808 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
tert-Butyl hydroperoxide is an organic peroxide, used in oxidation processes.
Alkalmazás
tert-Butyl hydroperoxide may be used in:
osmium catalyzed vicinal hydroxylation of olefins under alkaline conditions
catalytic asymmetric oxidation of sulfides to sulfoxides using binaphthol as a chiral auxiliary
oxidation of dibenzothiophenes
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Catalytic asymmetric oxidation of sulfides to sulfoxides with tert-butyl hydroperoxide using binaphthol as a chiral auxiliary
Komatsu N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(17), 4529-4533 (1993)
Oxidative desulfurization of fuel oil: Part I. Oxidation of dibenzothiophenes using tert-butyl hydroperoxide.
Wang D, et al.
Applied Catalysis A: General, 91-99 (2003)
Osmium catalyzed vicinal hydroxylation of olefins by tert-butyl hydroperoxide under alkaline conditions.
Sharpless KB and Akashi K
Journal of the American Chemical Society, 98(7), 1986-1987 (1976)
Grace McCambridge et al.
Biomolecules, 9(2) (2019-03-03)
Circulating fatty acids (FAs) increase with obesity and can drive mitochondrial damage and inflammation. Nicotinamide nucleotide transhydrogenase (NNT) is a mitochondrial protein that positively regulates nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH), a key mediator of energy transduction and redox homeostasis. The
Aldrichimica Acta, 12, 63-63 (1979)