Merck
197475
Sigma-Aldrich
Ethyl dichlorophosphite
98%
Szinonimák:
Ethyl phosphorodichloridite
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OPCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.94
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
sűrűség
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl2OP/c1-2-5-6(3)4/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVCINRPAXRJLEP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyl dichlorophosphite was used in the synthesis of peptide derivatives.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Use of Phosphorous Acid Chlorides in Peptide Synthesis1.
Young RW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(10), 2126-2131 (1956)