Merck
D206555
Sigma-Aldrich
Diphenyl phosphoryl chloride
99%
Szinonimák:
Diphenyl chlorophosphate, Diphenyl phosphorochloridate
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5O)2POCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.63
Beilstein:
654130
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
gőznyomás
10 mmHg ( 190 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.55 (lit.)
bp
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
sűrűség
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Phosphorylation reagent for protected serine and pyranoses.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Carbohydrate Research, 223, 169-169 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 2461-2461 (1993)
Cikkek
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.