Fontos dokumentumok
554669
Triisopropyl phosphate
95%
Szinonimák:
NSC 46370, NSC 62275, Phosphoric acid triisopropyl ester
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.4070 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
sűrűség
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphate
SMILES string
CC(C)OP(=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21O4P/c1-7(2)11-14(10,12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXFUXNFMHFCELM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
141.8 °F - closed cup - (own results)
Lobbanási pont (C)
61 °C - closed cup - (own results)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)