Fontos dokumentumok
437891
Dimethyl chlorophosphate
96%
Szinonimák:
Dimethyl phosphorochloridate
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
80 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COP(Cl)(=O)OC
InChI
1S/C2H6ClO3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGFFLHMFSINFGB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?