Merck
337773
Sigma-Aldrich
Chlorodiisopropylphosphine
96%
Szinonimák:
Diisopropylphosphine chloride
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CH]2PCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
törésmutató
n20/D 1.475 (lit.)
bp
69 °C/33 mmHg (lit.)
sűrűség
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CC(C)P(Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14ClP/c1-5(2)8(7)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZPDBTOWHLZQFC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Chlorodiisopropylphosphine can be used:
  • To synthesize p-styryldiisopropylphosphine by reacting with 4-chlorostyrene via Grignard reaction.
  • As a phosphination reagent in combination with [Cp2Zr(1-butene)(DMAP)] (Cp=cyclopentadienyl; DMAP= 4-(dimethylamino)pyridine)) for the zirconophosphination of alkynes to form zirconoalkenylphosphines.
  • A luminescent mixed-donor platinum POCN pincer complex via cyclometalation process.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, characterization and use of reactive polymers with diisopropylphenylphosphine groups.
Licea-Claverie A, et al.
Polymer Bull., 39(5), 551-557 (1997)
Metallophosphination of alkynes: efficient synthesis of ?-functionalized alkenylphosphines.
Xi C, et al.
Organometallics, 26(4), 1084-1088 (2007)
A luminescent Pt-POCN pincer complex via direct cyclometalation.
Lavelle K B, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 785, 100-105 (2015)