Merck
14202
Diisopropyl-fluorophosphatase
≥30 U/mg
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
fermentation/recombinant
Minőségi szint
Forma
lyophilized solid
specifikus aktivitás
≥30 U/mg
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
One unit corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol diisopropyl fluorophosphate per minute at pH 8.1 and 22 °C
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marc-Michael Blum et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(39), 12750-12757 (2006-09-28)
A wide range of organophosphorus nerve agents, including Soman, Sarin, and Tabun is efficiently hydrolyzed by the phosphotriesterase enzyme diisopropyl fluorophosphatase (DFPase) from Loligo vulgaris. To date, the lack of available inhibitors of DFPase has limited studies on its mechanism.
Marc-Michael Blum et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 63(Pt 1), 42-45 (2006-12-22)
The enzyme diisopropyl fluorophosphatase (DFPase) from Loligo vulgaris is capable of decontaminating a wide variety of toxic organophosphorus nerve agents. DFPase is structurally related to a number of enzymes, such as the medically important paraoxonase (PON). In order to investigate
Marco Melzer et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(47), 17226-17232 (2009-11-10)
Diisopropyl fluorophosphatase (DFPase) from Loligo vulgaris is an efficient and robust biocatalyst for the hydrolysis of a range of highly toxic organophosphorus compounds including the nerve agents sarin, soman, and cyclosarin. In contrast to the substrate diisopropyl fluorophosphate (DFP) the
T Wille et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 24(3), 1026-1031 (2009-12-08)
Developing improved medical countermeasures against chemical warfare agents (nerve agents) is urgently needed but time-consuming and costly. Here we introduce a robot-assisted liquid handling system with warming, cooling and incubating facilities to screen the detoxifying properties of biological and chemical
Dragomir I Draganov
Chemico-biological interactions, 187(1-3), 370-372 (2010-02-04)
Serum paraoxonase (PON1) is well recognized for its ability to hydrolyze arylesters, toxic oxon metabolites of organophosphate insecticides and nerve agents. PON1 is a member of gene family including also PON2 and PON3; however, the later two enzymes have very