Fontos dokumentumok
391220
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane
97%
Szinonimák:
Cyclic ethylene chlorophosphite, Cyclic ethylene phosphorochloridite, Ethylene chlorophosphite, Ethylene glycol chlorophosphite
Teszt
97%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.489 (lit.)
bp
62 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClP1OCCO1
InChI
1S/C2H4ClO2P/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLSFRDLMFAOSIA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)