Fontos dokumentumok
D91632
Diethyl chlorophosphate
97%
Szinonimák:
Diethyl phosphorochloridate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.94 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.1 mmHg ( 25 °C)
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
60 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(Cl)(=O)OCC
InChI
1S/C4H10ClO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?