Merck
D91659
Sigma-Aldrich
Diethyl chlorophosphite
95%
Szinonimák:
Diethyl chlorophosphonite, Diethyl phosphorochloridite
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5O)2PCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.55
Beilstein:
1098392
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
153-155 °C (lit.)
56-57.5 °C/30 mmHg (lit.)
sűrűség
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOP(Cl)OCC
InChI
1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
33.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)