Merck
E23704
Sigma-Aldrich
Ethyl dichlorophosphate
96%
Szinonimák:
Ethyl phosphorodichloridate
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OP(O)Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.94
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
60-65 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C2H5Cl2O2P/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZBOZNXACBQJHI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)