Merck
670979
Sigma-Aldrich
Methyl 6-heptenoate
≥95% (GC)
Szinonimák:
6-Heptenoic acid methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.20
Beilstein:
1750178
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95% (GC)
törésmutató
n20/D 1.426
sűrűség
0.909 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
allyl
ester
SMILES string
COC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3H,1,4-7H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCMPWMPPJYBDKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.1 °F
Lobbanási pont (C)
61.7 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)