Merck
715751
Sigma-Aldrich
7-Octenoic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.442
pH
4
sűrűség
0.925 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
allyl
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2H,1,3-7H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZYYQTRHHXLTKX-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wei Xu et al.
PloS one, 5(10), e15403-e15403 (2010-11-03)
The mosquito Anopheles funestus is one of the major malaria vector species in sub-Saharan Africa. Olfaction is essential in guiding mosquito behaviors. Odorant-binding proteins (OBPs) are highly expressed in insect olfactory tissues and involved in the first step of odorant
Philipp Höfer et al.
Microbial cell factories, 9, 70-70 (2010-09-18)
Methylotrophic (methanol-utilizing) bacteria offer great potential as cell factories in the production of numerous products from biomass-derived methanol. Bio-methanol is essentially a non-food substrate, an advantage over sugar-utilizing cell factories. Low-value products as well as fine chemicals and advanced materials