Fontos dokumentumok
18109
Hexanal
analytical standard
Szinonimák:
Aldehyde C6, Caproaldehyde, Hexyl aldehyde
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥95.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.0% water
törésmutató
n20/D 1.4035 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
sűrűség
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.