Fontos dokumentumok
T30805
Thioacetic acid
96%
Szinonimák:
TAA, TMA, Thiacetic acid
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
88-91.5 °C (lit.)
sűrűség
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(S)=O
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Enantioselective addition to nitroalkenes to form chiral 1,2-aminothiol derivatives in the presence of a novel sulfinyl urea organocatalyst. This method has been successfully employed in the synthesis of antifungal drug, sulconazole.
- Asymmetric Michael addition reaction with chalcones in the presence of a bifunctional amine thiourea catalyst to form synthetically useful thioesters.
- Asymmetric 1,6-conjugate addition with para-quinone methides in the presence of a chiral phosphoric acid catalyst to form chiral sulfur-containing diphenylmethane-type compounds.
- Conjugate addition to methacrylamides with chiral trans-2,5-disubstituted pyrrolidine auxiliaries to form chiral β-mercaptocarboxylic acid derivatives.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
64.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)