Merck
358940
Sigma-Aldrich
6-Heptenoic acid
99%
Szinonimák:
6-Heptanoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CH(CH2)4COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.17
Beilstein:
1747265
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
222-224 °C (lit.)
mp
−6.5 °C (lit.)
sűrűség
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2H,1,3-6H2,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWNJOXUVHRXHSD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
6-Heptenoic acid is a straight-chain terminal alkenoic acid. Electrochemical oxidation of 6-heptenoic acid adsorbed on Pt(111) electrode surface has been reported. Preparation of 6-heptenoic acid has been reported.
Alkalmazás
6-Heptenoic acid may be used in the preparation of 6-(iodomethyl)-hexanolide, via iodo-lactonization.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation of seven-membered and medium-ring lactones by iodo lactonization.
Simonot B and Rousseau G.
The Journal of Organic Chemistry, 58(1), 4-5 (1993)
1, 2, 6-Tribromohexane, 5-Hexenylmagnesium Bromide, and 6-Heptenoic Acid1.
Lamb RC and Ayers PW.
The Journal of Organic Chemistry, 27(4), 1441-1442 (1962)
Electrochemical oxidation of adsorbed alkenoic acids as a function of chain length at Pt (111) electrodes. Studies by cyclic voltammetry, EELS and Auger spectroscopy.
Batina N, et al.
Catalysis Letters, 3(4), 275-297 (1989)