Merck
291056
Sigma-Aldrich
Methyl formate
anhydrous, 99%
Szinonimák:
Formic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
HCO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.05
Beilstein:
1734623
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
32.91 psi ( 55 °C)
9.47 psi ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
23 %
szennyeződések
<0.005% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4-5 (20 °C, 200 g/L)
bp
32-34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
sűrűség
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl formate may be used in the synthesis of the following building blocks:
  • methyl 4-chloro-2-formylbutanoate from methyl 4-chlorobutanoate via -formylation
  • potassium methyl α-[(methoxyethylidene)amino]-β-hydroxyacrylate from methyl α-[(methoxyethylidene)amino]acetate
  • (S)-(-)-1-formyl-2-hydroxymethylpyrrolidine from (S)-(+)-2-hydroxymethylpyrrolidine via N-formylation
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
4-Methoxycarbonyl-2-methyl-1,3-oxazole
White JD, et al
Organic Syntheses, 79, 244-244 (2002)
(S)-(-)-1-Amino-2-Methoxymethylpyrrolidine (SAMP) and (R)-(+)-1-Amino-2-Methoxymethylpyrrolidine (RAMP), Versatile Chiral Auxiliaries
Enders D, et al.
Organic Syntheses, 65, 173-173 (1987)
Synthesis of Methyl 1-Formylcyclopropanecarboxylate utilizing Ti-Claisen Condensation
Ashida Y, et al.
Organic Syntheses, 93, 286-286 (2016)
Barriers to rotation adjacent to double bonds. 3. The carbon-oxygen barrier in formic acid, methyl formate, acetic acid, and methyl acetate. The origin of ester and amide resonance.
Wiberg KB and Laidig KE.
Journal of the American Chemical Society, 109(20), 5935-5943 (1987)
Methyl formate as a carbonylating agent for the catalytic conversion of phenol to methyl phenyl carbonate.
Wu C, et al.
Green Chemistry, 17(3), 1467-1472 (2015)