Fontos dokumentumok
376213
Trimethoxy(octadecyl)silane
technical grade
Szinonimák:
Octadecyltrimethoxysilane
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
mp
16-17 °C (lit.)
sűrűség
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C21H46O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22-2,23-3)24-4/h5-21H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
284.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
140 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?