Merck
227951
Sigma-Aldrich
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
greener alternative
98%
Szinonimák:
1,5-Cyclooctadienerhodium(I) chloride dimer, Bis(1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I) dichloride, Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]dirhodium, Rhodium(I) chloride 1,5-Cyclooctadiene complex dimer, [Rh(COD)Cl]2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H24Cl2Rh2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
493.08
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
243 °C (dec.) (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Alkalmazás
Catalyst for coupling 1,3-dienes with activated hydrocarbons and for preparing chiral complexes.
Catalyst for oxygenative addition to terminal alkynes for a greener synthesis esters, amides, and carboxylic acids.
Rhodium-Catalyzed Oxygenative Addition to Terminal Alkynes for the Synthesis of Esters, Amides, and Carboxylic Acids
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2279-2279 (1993)
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 66, 1509-1509 (1994)
Fung Kei Cheung et al.
Organic & biomolecular chemistry, 5(7), 1093-1103 (2007-03-23)
A series of catalysts have been prepared for use in the asymmetric transfer hydrogenation of ketones. The complexes were prepared using a [4 + 2] cycloaddition reaction at a key step in the reaction sequence. This provides a means for