Fontos dokumentumok
245925
4-Pentenoic acid
97%
Szinonimák:
3-Vinylpropionic acid, Allylacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
83-84 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−22.5 °C (lit.)
sűrűség
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?